1696109
USP
Triprolidine hydrochloride Z-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]pyridine monohydrochloride, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triprolidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Triprolidine Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable