Principaux documents
18-1860
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrate
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2O2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
4349963
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Essai:
≥98.0%
Qualité:
SAJ special grade
Forme:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
Clé InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the