Principaux documents
12-1605
Sigma-Aldrich
Griess-Romijin nitrite reagent
Synonyme(s) :
GR nitrite reagent
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nitrite detection
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable