Principaux documents
YY3029316
Millipore
Filter Holder 293 mm, stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Hauteur
29.3 cm (11.5 in.)
Niveau de qualité
Longueur
29.3 cm
Poids
21.4 kg (47.2 lb)
Application
Small-volume applications