Principaux documents
YY3009000
Millipore
Support filtre, 90 mm, acier inoxydable
Filter Holder 90mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Support filtre de 90 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Niveau de qualité
Paramètres
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Diamètre
12.1 cm
Diam. du filtre
90 mm
Surface de filtration
45.5 cm2
Diam. du préfiltre
75 mm
Poids
2.8 kg (6.2 lb)
Raccords
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les supports filtres en acier inoxydable sont conçus pour ultra-purifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Les grilles support revêtues de PTFE peuvent être autoclavées avec la membrane en place.
YY3009000, Support filtre, 90 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2504705, Raccord pour tuyau, filetage mâle 1/4" NPT vers D.I. 3/8"
XX4204708, Vanne évent/purge
YY3009053, Joints toriques, carter de filtration de 90 mm, PTFE
YY3009054, Grille support, revêtue de PTFE
YY2209058, Grille de drainage, 90 mm
YY2209059, Pieds pour support filtre
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13