Principaux documents
TR-1004
Sigma-Aldrich
Cylindre de clonage, 8 mm × 8 mm de diamètre
Synonyme(s) :
lentiviral transduction
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Niveau de qualité
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Conserver à température ambiante.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Conditionnement
15 cylindres stériles/boîte de 60 mm
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13