Documents
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NA.75
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Niveau de qualité
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Store at ambient temp.
Application
Research Category
Cell Culture
Conditionnement
10 sterile cylinders/60mm dish