Principaux documents
TANKLKXL1
Milli-Q
détecteur de fuite d'eau
For high volume water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Ce détecteur de fuite d'eau est un accessoire de sécurité qui détecte les déversements ou projections d′eau sur le sol et ferme automatiquement l′électrovanne à l′entrée du système pour couper l'alimentation en eau en provenance du système ou du réseau principal. Le détecteur de fuite d'eau se place généralement placé au sol ou sur une paillasse, à l'endroit le plus pratique pour votre laboratoire.
Application
Cet accessoire de détection de fuite d'eau pour système de purification d'eau de grande capacité évite les dégâts des eaux au sein du laboratoire dans le cas peu probable d'une fuite.
Caractéristiques et avantages
  • Réduit fortement le risque d'inondation.
  • Protège les instruments de laboratoire et les environs contre les dégâts des eaux.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany