ZFWATDET4
détecteur de fuite d′eau
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Synonyme(s) :
Détecteur de fuite d’eau pour systèmes d’eau
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Matériaux
POM body (machined)
stainless steel electrode
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs™ Essential
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Réduit grandement le risque d'inonder et d'endommager votre laboratoire ou vos instruments.
- Fourni avec un câble de 4 mètres de long.
- Possibilité de raccorder en série à ce détecteur de fuite d′eau un détecteur de fuite d′eau avec câble (TANKLK002). Ceci vous permet d′installer des détecteurs de fuite d′eau jusqu′à une distance de 8 mètres du système. Typiquement, dans cette configuration, le détecteur de fuite d′eau principal est placé sur la paillasse et le détecteur de fuite d′eau avec câble sur le sol.