Principaux documents
ST1513
Anti-EDN3 Mouse mAb (2A6-2A4)
liquid, clone 2A6-2A4, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Endothelin 3
100 μG
437.00 CHF
437.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
437.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A6-2A4, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDN3(1908)
Description générale
Anti-EDN3, mouse monoclonal, clone 2A6-2A4, recognizes the ~26 kDa EDN3 protein in LNCaP cells. it is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~26 kDa EDN3 protein.
Recognizes the ~26 kDa EDN3 protein in LNCaP cells.
Immunogène
Full-length, recombinant human EDN3 (aa 1-239), expressed as a GST fusion protein
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Negative Control
293T cells
Positive Control
LNCaP cells
Autres remarques
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable