Documents
AB19011
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ténascine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Tenascin C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Description générale
La ténascine est connue pour avoir un rôle actif dans le développement du système nerveux central et des organes dérivés du mésenchyme, pour être présente dans la vascularisation des tumeurs chez l'adulte et pour intervenir dans l'adhérence cellulaire.
Spécificité
Réagit fortement avec la ténascine humaine et de souris dans les analyses par western blotting et par immunohistochimie. Bien que n'ayant pas été testé, il devrait aussi réagir fortement dans ces applications avec la ténascine de toutes les espèce mammifères.
Sa réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée, cependant il est probable qu'elle réagisse avec toutes les espèces mammifères.
Immunogène
Ténascine purifiée humaine provenant de surnageant de culture de gliome.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-ténascine a été validée en western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine pour la détection de la ténascine.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting : une concentration de 0,5 à 1,0 µg/ml permet d'identifier des polypeptides de 250 à 350 kDa dans des échantillons réduits.
Immunohistochimie : concentration de 10 à 20 µg/ml dans des tissus inclus en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Produit purifié par affinité en utilisant de la ténascine humaine immobilisée ; présentation en solution dans du PBS sans agent de conservation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mariska T Meijer et al.
Frontiers in immunology, 12, 600979-600979 (2021-03-30)
Tenascin C (TNC) is an extracellular matrix glycoprotein that recently emerged as an immunomodulator. TNC-deficient (TNC-/-) mice were reported to have a reduced inflammatory response upon systemic administration of lipopolysaccharide, the toxic component of gram-negative bacteria. Here, we investigated the
Loss of caveolin-1 from bronchial epithelial cells and monocytes in human subjects with asthma.
Bains, SN; Tourkina, E; Atkinson, C; Joseph, K; Tholanikunnel, B; Chu, HW; Riemer et al.
Allergy null
Fernando García-Marqués et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(5), 1740-1760 (2016-02-20)
The coordinated behavior of proteins is central to systems biology. However, the underlying mechanisms are poorly known and methods to analyze coordination by conventional quantitative proteomics are still lacking. We present the Systems Biology Triangle (SBT), a new algorithm that
Minsuk Choi et al.
Cancer research, 78(24), 6890-6902 (2018-10-26)
: Although cancer stem cells (CSC) are thought to be responsible for tumor recurrence and resistance to chemotherapy, CSC-related research and drug development have been hampered by the limited supply of diverse, patient-derived CSC. Here, we present a functional polymer
Subhayan Sur et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
SARS-CoV-2 infection can cause cytokine storm and may overshoot immunity in humans; however, it remains to be determined whether virus-induced soluble mediators from infected cells are carried by exosomes as vehicles to distant organs and cause tissue damage in COVID-19