Documents
SJLHM4710
Millipore
Millicup-LCR, 0,45 µm, PTFE hydrophile, non stérile
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PTFE LCR membrane.
Synonyme(s) :
0.45 µm Millicup-LCR, Hydrophilic PTFE Filter, Non-Sterile Millicup
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millicup
Paramètres
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L process volume
3 L sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
8.4 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
11.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millicup fournit une filtration rapide et efficace des solvants et des tampons (jusqu'à 3 L) utilisés en HPLC et dans d'autres techniques analytiques.
Caractéristiques et avantages :
•Aucune préparation ni nettoyage nécessaires : gagnez du temps
•Disponible avec les membranes à faible adsorption protéique Durapore en PVDF hydrophile, Fluoropore en PTFE hydrophobe et LCR en PTFE hydrophile
•Conception ultra-propre et fonctionnement en toute sécurité
Applications :
Préparation de phase mobile, filtration de tampon