SCT137
Colorant rouge pour mitochondries BioTracker 633
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
359.00 CHF
About This Item
359.00 CHF
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les colorants mitochondriaux BioTracker sont des colorants fluorogènes qui permettent de colorer les mitochondries dans les cellules vivantes. La membrane est perméable aux colorants et ces derniers deviennent très fluorescents lorsqu'ils s'accumulent dans la membrane mitochondriale. La coloration disparaît lorsque les mitochondries se dépolarisent pendant la mort cellulaire, ce qui permet de contrôler la viabilité des cellules.
Le colorant rouge pour mitochondries BioTracker 633 peut être détecté en utilisant le canal rouge Cy5. La fluorescence dépend du potentiel de la membrane mitochondriale et le colorant peut être utilisé pour surveiller les changements du potentiel de la membrane mitochondriale dans les cellules pendant l'apoptose.
Propriétés spectrales
Absorbance : 622 nm
Émission : 648 nm
Application
Imagerie cellulaire
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Absorbance : 622 nm
Émission : 648 nm
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable