Principaux documents
SCT117
Sigma-Aldrich
Colorant nucléaire BioTracker NIR694 (eau)
Live cell imaging far red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le noyau est un organite délimité par une membrane, présent dans les cellules eucaryotes. Le noyau contient la majeure partie du matériel génétique de la cellule. Ce matériel est organisé sous forme de multiples molécules d'ADN linéaires de grande longueur au sein d'un complexe comprenant un vaste éventail de protéines (telles que les histones), qui forme les chromosomes. Les colorants de l'ADN traditionnellement utilisés en microscopie, comme le DAPI et le Hoechst, requièrent une étape de fixation et ne peuvent être appliqués à l'imagerie de cellules vivantes.
Le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (eau) est un colorant de marquage nucléaire rouge lointain pour les cellules vivantes. Le colorant peut être excité par des longueurs d'onde de 488 à 647 nm et émet une fluorescence dans le rouge lointain avec un maximum d'émission à 694 nm. Le colorant colore spécifiquement le noyau des cellules vivantes. La coloration ne nécessite pas d'étape de lavage et présente une plus grande photostabilité que les colorants nucléaires fluorescents bleus traditionnels DAPI et Hoechst. Le colorant peut également être utilisé pour colorer les cellules vivantes pour l'analyse de la distribution du cycle cellulaire par cytométrie de flux. La coloration par le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (eau) ne peut pas être fixée. Pour les cellules fixées, nous recommandons le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (DMSO).
Propriétés spectrales
Absorbance : 662 nm
Émission : 694 nm
Application
Colorant de marquage nucléaire rouge lointain destiné à l'imagerie de cellules vivantes, présentant une plus grande photostabilité que les colorants nucléaires fluorescents bleus traditionnels tels que le DAPI et le Hoechst 33342.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 662 nm
Émission : 694 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (eau) à une température comprise entre 2 et 8 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. The data sheet indicates to dilute BioTracker™ NIR694 Nuclear Dye in cell culture medium or PBS to a final concentration of 1X. However, it does not specify the starting concentration, leaving uncertainty about the appropriate dilution ratio. Can you provide guidance on the starting concentration and the amount needed for dilution?
    1 answer
    1. The information provided by the supplier for SCT117 indicates that the product is at a 200x concentration. To perform staining of fixed and permeabilized cells for cell number normalization, it is recommended to conduct a standard curve of cell density and test RedDot™1 at 1X and 2X final concentration in order to determine the optimal staining concentration for achieving a linear fluorescence signal for your specific cell type.
      Helpful?
  2. What is the stock concentration of this product? We purchased it recently, but it doesn’t say on the website or the product documentation. 
    1 answer
    1. SCT117 is provided at a 200X concentration.