Principaux documents
SCT071
Sigma-Aldrich
Colorant pour bactéries à Gram positif BioTracker BacGO
Live cell imaging fluorescent probe for detection of gram-posotive bacteria in vitro, in vivo and in bacterial sludge
1 MG
197.00 CHF
197.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
1 MG
197.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
197.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Forme
lyophilized
Application(s)
cell analysis
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
La coloration de Gram est la technique par excellence pour classer les bactéries en fonction des différentes propriétés physiques de la structure de leur paroi cellulaire. Toutefois cette méthode se déroule en plusieurs étapes, à savoir une fixation de la cellule bactérienne, deux étapes de marquage avec deux colorants différents, puis une décoloration, et enfin un lavage. L'étape de décoloration, en particulier, génère souvent des résultats erronés, et l'étape de lavage peut provoquer une perte importante de cellules. Une alternative à la méthode de coloration de Gram consiste en une approche à base de un colorant fluorescent destinée à la cytométrie en flux ou à la microscopie en fluorescence.Le colorant pour bactéries à Gram positif BioTracker BacGO est un colorant orange qui permet d'identifier les bactéries à Gram positif par cytométrie en flux et par imagerie en fluorescence. Le colorant BacGO a été testé sur de vrais échantillons de bactéries formant des colonies, des boues bactériennes activées, et un modèle d'infection bactérienne de l'œil. Pour bien démontrer la sélectivité universelle du colorant BacGO, celui-ci a été testé sur 16 souches de bactéries (9 à Gram positif et 7 à Gram négatif) et les résultats ont été comparés à ceux de la coloration de Gram. BacGO a coloré l'ensemble des bactéries à Gram positif connues, et le résultat a été validé avec la coloration de Gram. La sélectivité universelle de BacGO a été confirmée par cytométrie en flux en utilisant du DAPI pour colorer le noyau de toutes les bactéries.Propriétés spectrales :Excitation : 558 nmÉmission : 573 nmDomaine de recherche :Colorant pour cellules vivantes
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Pour préparer une solution stock, dans quel solvant/tampon cela doit être fait. Le produit peut-il être congelé une fois en solution. Doit-on l'aliquoter ou peut-il subir plusieurs cycles de congélation-décongélation. 
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in anhydrous DMSO. Add 20.6 uL of DMSO to the 1 mg vial to achieve a 100 uM solution. The stock solution can be stored at -20°C for 18 months without loss of activity, as single working aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Stock solutions of the dye can be further diluted in a culture medium. Working concentration ranges from 1- 5 uM.
      The incubation period is temperature dependent and may range from 5 minutes for cultures at 37°C to 1 hour for cultures at 4°C.