Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SCC261
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire de précurseurs oligodendrocytaires de souris Oli-neu
Oli-neu Mouse Oligodendroglial Precursor Cell Line
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
OLIneu, oliNeu, olineu
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Description générale
La lignée Oli-neu est une lignée de cellules oligodendrogliales immortalisées de souris qui reproduit la morphologie et l'activité physiologique in vivo des cellules oligodendrogliales. Les cellules Oli-neu se différencient en oligodendrocytes après l'ajout quotidien de 1 mM de dibutyryl-cAMP.2 Les cellules Oli-neu ont été utilisées dans une grande variété d'études sur la biologie des oligodendrocytes et ont grandement contribué à la compréhension des mécanismes de la myélinisation et des acteurs moléculaires dans les troubles de la myélinisation. Les oligodendrocytes Oli-neu différenciés expriment l'antigène O4, un marqueur d'oligodendrocytes, et manifestent des processus cellulaires caractéristiques de la morphologie des oligodendrocytes.2 La lignée cellulaire Oli-neu est un modèle cellulaire polyvalent pour la biologie des oligodendrocytes et les recherches neurophysiologiques associées.
Application
  • Chaque flacon contient au moins 1 × 10e6 cellules viables.
  • Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, l'humain, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
Les oligodendrocytes, qui représentent 5 à 10 % de la population totale des cellules gliales du système nerveux central, sont responsables de la production de la gaine de myéline qui enveloppe les axones et qui est essentielle à une conduction électrique efficace des impulsions neurales.1 Les oligodendrocytes sont issus de cellules précurseurs qui se différencient juste avant la naissance. Les troubles de la myélinisation des axones peuvent conduire à l'émergence de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques, ce qui souligne l'importance cruciale de comprendre la biologie et les interactions des oligodendrocytes. Le processus de myélinisation se produit dans le milieu complexe des types de cellules neuronales ; il est donc difficile de le reconstruire sans modèles cellulaires. La lignée Oli-neu est une lignée de cellules oligodendrogliales immortalisées de souris qui reproduit la morphologie et l'activité physiologique in vivo des cellules oligodendrogliales. Les cellules Oli-neu se différencient en oligodendrocytes après l'ajout quotidien de 1 mM de dibutyryl-cAMP.2 Les cellules Oli-neu ont été utilisées dans une grande variété d'études sur la biologie des oligodendrocytes et ont grandement contribué à la compréhension des mécanismes de la myélinisation et des acteurs moléculaires dans les troubles de la myélinisation. Les oligodendrocytes Oli-neu différenciés expriment l'antigène O4, un marqueur d'oligodendrocytes, et manifestent des processus cellulaires caractéristiques de la morphologie des oligodendrocytes.2 La lignée cellulaire Oli-neu est un modèle cellulaire polyvalent pour la biologie des oligodendrocytes et les recherches neurophysiologiques associées.Source Oli-neu a été dérivé d'oligodendrocytes et de cellules précurseurs d'oligodendrocytes isolés à partir du cervelet d'une souris NMRI âgée de 6 jours et infectée par un rétrovirus contenant l'oncogène tyrosine kinase t-neu.2Références1. Curr. Pharm. Des. 2016, 22(6): 656-679.2. Eur. J. Neurosci. 1995, 7(6): 1245-1265.
Caractéristiques et avantages
La lignée cellulaire Oli-neu est un modèle cellulaire polyvalent pour la biologie des oligodendrocytes et les recherches neurophysiologiques associées.
Stockage et stabilité
Les cellules précurseurs d'oligodendrocytes de souris Oli-neu doivent être conservées dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review