Principaux documents
QTUM0TIX1
Milli-Q
Cartouche de polissage Quantum® TIX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Quantum®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Caractéristiques
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Quantum®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Capacité
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de polissage Quantum® TIX contient des médias de purification conçus pour débarrasser l'eau d'alimentation ultrapure des ions présents à l'état de traces susceptibles de compromettre certaines applications. Elle est faite de polypropylène et de polyéthylène, deux matières adaptées à la production d'eau ultrapure. Elle est constituée de matériaux propres et de haute pureté afin de minimiser le relargage des composés organiques inférieurs et des contaminants extractibles. La cartouche de polissage Quantum® TIX peut être utilisée sur les systèmes Milli-Q® Advantage A10, Integral et Reference.
Application
Cette cartouche de polissage contient des résines échangeuses d'ions pour éliminer les ions présents à l'état de traces. Son utilisation est recommandée pour toutes les applications de laboratoire nécessitant une très faible teneur en ions.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables Milli-Q® d'origine pour le remplacement de la cartouche de polissage Quantum® TIX (référence QTUM0TIX1)
  • À base de résines Ionex pour l'élimination des ions présents à l'état de traces.
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Étiquette RFID e-Sure pour une traçabilité totale (gestion des données)
  • Purification par échange d'ions
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Composants
  • Organex (mélange de charbon actif synthétique et de résines échangeuses d'ions vierges)
  • Résines échangeuses d'ions vierges
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.