Documents
PR0G0T0S2
Milli-Q
Pack de prétraitement Progard TS2
For the optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membranes
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® TS2
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
EPDM rubber
cartridge (activated carbon)
cartridge
polypropylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removes of large particles and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® TS2 est conçu pour prétraiter l'eau du robinet avant sa purification par osmose inverse (OI). L'eau du robinet est prétraitée en étant efficacement débarrassée de ses contaminants (chlore libre, grosses particules, gros colloïdes, composés organiques) et adoucie. La membrane d'OI est ainsi protégée d'un colmatage organique, d'une oxydation par le chlore et d'un entartrage. La durée de vie et les performances du système de purification d'eau sont également optimisées.
Polyphosphate for anti-scaling protection. Silver-impregnated activated carbon for free chlorine reduction and bacteriostatic protection.
Application
L'eau purifiée produite par les systèmes de purification d'eau Milli-Q®, AFS®, RiOs et Elix® équipés du pack de prétraitement Progard® TS2 est utilisée dans diverses applications de laboratoire.
Caractéristiques et avantages
  • Protège la membrane d'osmose inverse d'un entartrage, d'un colmatage organique ou d'une oxydation par le chlore.
  • Les polyphosphates préviennent l'encrassement.
  • Le charbon actif imprégné d'argent réduit le taux de chlore libre tout en prévenant la prolifération bactérienne.
  • La filtration en profondeur élimine les particules et les colloïdes.
  • L'étiquette de radio-identification (RFID) e-Sure permet une traçabilité totale et la visualisation instantanée des paramètres du conditionnement.
  • À remplacer tous les 6 mois pour des performances optimales.
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany