Principaux documents
QGARD00D3
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard®
For Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to DI water feed containing high silt
Synonyme(s) :
Cartouche de purification Q-Gard® 3
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
resin (Mixed bed ion exchange resin)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Paramètres
1.5 L/min flow rate
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Matrice
Macroporous
Dimension de pores
0.5 μm pore size (CRW5)
Capacité
52 g ion exchange capacity
Compatibilité
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de purification Q-Gard® 3 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques, même ceux présents à l'état de traces, lorsqu'elle est alimentée en eau pure désionisée chargée en limon. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles. Elle contient un microfiltre pour l'élimination des particules, du charbon actif pour l'adsorption des composés organiques et une résine échangeuse d'ions à lit mélangé pour l'élimination des ions.
La cartouche de purification Q-Gard® 3 peut être utilisée avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Academic, Biocel, Element, Gradient et Synthesis.
Application
Élimination des contaminants ioniques et organiques présents dans l'eau.
Caractéristiques et avantages
  • La cartouche de purification Q-Gard® 3 est adaptée au type d'eau d'alimentation pour optimiser les performances des médias de purification situés en aval et garantir la cohérence des résultats.
  • Consommable d'origine pour le remplacement de la cartouche de filtration Q-Gard® (réf. QGARD00D3).
  • Produit conçu pour éliminer les traces d'ions présentes dans l'eau pure désionisée chargée en limon.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany