Documents
QGARDTXL04
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard®
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Q-Gard® XL
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Nomenclature NACRES :
NB.85
Matériaux
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
Niveau de qualité
Caractéristiques
(Can produce high resistivity water from purification media.)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
Paramètres
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
Capacité
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Q-Qard® XL contient un mélange de matériaux de purification sélectionnés avec soin pour éliminer les ions présents à l'état de traces et produire de l′eau de grande résistivité.
Elle est constituée de matériaux propres et de haute pureté afin de limiter le relargage des contaminants extractibles.
À utiliser avec les systèmes des gammes Milli-Q® CLX / HX / HX SD / HR 7000.
Application
Cette cartouche de polissage contient des résines échangeuses d'ions vierges pour éliminer les ions présents à l'état de traces. Son utilisation est recommandée dans toutes les applications de laboratoire nécessitant une très faible teneur en ions avec les systèmes de grand volume.
Caractéristiques et avantages
  • La cartouche de purification Q-Gard® XL est adaptée au type d'eau d'alimentation pour optimiser les performances des matériaux de purification situés en aval et garantir des résultats homogènes.
  • Étiquette RFID e-Sure pour l'archivage automatique et sécurisé des paramètres du pack.
  • À remplacer tous les 6 mois.
  • Consommable d'origine fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany