OP39
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-5) Mouse mAb (TA-1)
liquid, clone TA-1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TA-1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
Application
Frozen Sections (5 µg/ml)
Immunoblotting (see application references)
Immunofluorescence (5 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg/sample, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see comments and application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SK-BR-3 cells
Autres remarques
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984 Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Bargmann, C.I., et al. 1968. Nature319, 226.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable