SAB5600263
Anti-c-Fos Antibody
monoclonal, RM374
Synonyme(s) :
Proto-oncogene c-Fos
432.00 CHF
About This Item
432.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-c-Fos antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM374, purified immunoglobulin
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM374, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOS(2353)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable