Principaux documents
MMHEADCV1
Millipore
Couvercle pour tête de filtration MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® systems
1 SET
83.20 CHF
83.20 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 SET
83.20 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
83.20 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pack of 1 sets
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® systems
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le système de filtration OASIS MILLIFLEX® offre une solution pour simplifier et sécuriser le processus du contrôle microbien avec une productivité, une conformité à la réglementation et une fiabilité des résultats maximales. La pompe MILLIFLEX OASIS® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. Le couvercle pour tête de filtration MILLIFLEX OASIS® protège la tête de filtration lorsque la pompe n'est pas utilisée.
Application
La pompe de filtration MILLIFLEX OASIS® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau pour l'analyse de la bière, de l'eau en bouteilles, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany