MAWP037A0
Cassette pour le contrôle de l'air, 37 mm, membrane en esters de cellulose, 0,8 µm, blanc, avec tampon absorbant
Microscopic particle analysis and sample collection
Synonyme(s) :
Dispositif de surveillance de la qualité de l'air
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Surface de filtration
9 cm2
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La valeur du comptage originel moyen (COM ou ABC pour "Average Background Particle Count") est indiquée sur l'emballage de chaque cassette.
- Cassettes préassemblées avec les filtres en place
- Disponibles avec des membranes appariées en poids
Applications :
Ces cassettes sont disponibles avec des membranes en esters de cellulose de 0,45 µm et de 0,8 µm. Les cassettes avec membranes appariées en poids contiennent deux filtres de même poids, à 0,1 mg près, ce qui permet de s'affranchir de la pré-pesée des filtres en analyse gravimétrique.
Application
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2