Documents
MAWP037PM
Millipore
Cassette pour l'analyse de la contamination des fluides, 37 mm, 0,8 µm, blanche, pour comparaison de poids, avec tampon absorbant épais
Gravimetric particle analysis
Synonyme(s) :
Mixed cellulose esters (MCE) fluid monitors
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Surface de filtration
9 cm2
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cassettes pour l′analyse de la contamination des fluides sont des supports de filtre transparents jetables fabriqués en plastique Tenite et pré-assemblés avec des filtres MF-Millipore (surface effective de filtration : 9 cm2). Un tampon épais en cellulose, de 34 mm de diamètre, situé entre les sections de cassette scelle le filtre pour répartir uniformément le flux de l′échantillon sur l′ensemble de la surface de filtration. À utiliser avec le Kit d′échantillonnage de fluide (XX6403730).
Cassettes pour comparaison de poids :
Les cassettes pour comparaison de poids permettent de s′affranchir de la pré-pesée des filtres en analyse gravimétrique. Chaque cassette contient deux filtres de poids identiques à 0,1 mg près. L′échantillon traverse les deux filtres, mais le filtre (d′analyse) supérieur retient tous les contaminants. La différence de poids entre les filtres après séchage équivaut au poids des contaminants présents dans l′échantillon.
Application
À utiliser avec le kit d'échantillonnage de fluide (réf. XX6403730)
Principe
Filtration sous vide
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2