MABT538
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2
clone 2E8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMNA(4000)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected lamin A/C in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1