MABT29
Anti-Ninein Antibody, clone 79-160-7
clone 79-160-7, from mouse
Synonyme(s) :
ninein (GSK3B interacting protein), Glycogen synthase kinase 3 beta-interacting protein, ninein centrosomal protein, GSK3B-interacting protein
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
79-160-7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NIN(51199)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: The antibody has been shown to immunoprecipitate Ninein in L929 cells. (Delgehyr, 2005).
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Ninein in 10 µg of Hek293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable