Principaux documents
MABS1163
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CSF-1R/CD115, clone FER216
clone FER216, from mouse
Synonyme(s) :
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CD115, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FER216, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF1R(1436)
Description générale
Le récepteur du facteur 1 de stimulation des colonies de macrophages (EC 2.7.10.1 ; UniProt : P07333 ; CD115, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms) est codé par le gène CSF1R, également appelé CSFR, FMS ou HDLS (Gene ID : 1436), chez l'être humain. Le CSF1R est un récepteur de type tyrosine kinase de la famille des récepteurs du CSF1/PDGF. Il intervient dans les voies de signalisation du facteur 1 de stimulation des colonies de macrophages (M-CSF1) et de l'interleukine 34 (IL-34), où il assume les fonctions de récepteur de ces deux cytokines. Le CSF1R joue un rôle clé dans la différenciation, le recrutement et l'activation des macrophages tissulaires. Les macrophages tumoraux (TAM pour "Tumor-Associated Macrophage") sont associés à la survie dans le lymphome hodgkinien classique (cHL) et d'autres types de lymphomes. On trouve des CSF1R hyperphosphorylés dans les tissus de cHL, ce qui souligne l'importance de la voie de signalisation CSF1/CSF1R dans le recrutement de macrophages tumoraux. Le CSF1R est initialement produit avec une séquence signal (acides aminés 1 à 19) dont la suppression donne l'unique protéine transmembranaire de type I mature ayant une région extracellulaire (acides aminés 20 à 517), un segment transmembranaire (acides aminés 518 à 538) et une région cytoplasmique (acides aminés 539 à 972) contenant le domaine kinase (acides aminés 582 à 910).
Spécificité
Le clone FER216 réagit avec le domaine extracellulaire de la CSFR1 humaine, mais pas avec celui de la FGFR1 humaine. Le clone FER216 a permis de détecter la CSFR1 humaine à ~100 kDa dans des extraits tissulaires de tonsille normale et de lymphome hodgkinien classique (cHL), ainsi qu'une autre bande de ~150 kDa correspondant à la CSFR1 phosphorylée dans des extraits tissulaires de cHL [Martín-Moreno, A. M. et al. (2015). PLoS One. 2015 Jun 12;10(6):e0125203].
Immunogène
Domaine extracellulaire du récepteur CSF-1R/CD115 humain recombinant marqué par la région Fc de l'IgG1 humaine.
Épitope : domaine extracellulaire.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine CSF-1R/CD115 dans 10 µg de lysat de tissus tonsillaires humains.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-CSF-1R/CD115, clone FER216, est un anticorps dirigé contre la protéine CSF-1R pour une utilisation en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Cytokines et récepteurs des cytokines
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus de côlon humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine CSF-1R/CD115 dans 10 µg de lysat de tissus de côlon humain.
Description de la cible
Poids observé : ~107 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Martina Molgora et al.
Cell, 182(4), 886-900 (2020-08-14)
Checkpoint immunotherapy unleashes T cell control of tumors, but is undermined by immunosuppressive myeloid cells. TREM2 is a myeloid receptor that transmits intracellular signals that sustain microglial responses during Alzheimer's disease. TREM2 is also expressed by tumor-infiltrating macrophages. Here, we found