MABN450
Anti-GCM2 Antibody, clone 8A10.1
clone 8A10.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
hGCMb, Chorion-specific transcription factor GCMb, GCM2, GCM 2, GCM-2, GCM motif protein 2, Glial cells missing homolog 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCM2(9247)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GCM2 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2