MABF2089
Anti-CD28 Antibody, clone 37.51
clone 37.51, from hamster(Syrian)
Synonyme(s) :
T-cell-specific surface glycoprotein CD28
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Syrian)
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
37.51, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd28(12487)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD28 in Flow Cytometry applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8; Krummel, M.F., et. al. (1995). J Exp Med. 1;182(2):459-65).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD28 in Immunoprecipitation applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD28 in Western Blotting applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD28 in 1X10E6 EL-4 T lymphoma cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable