MABF155C
Anti-CD80 (mouse), APC, clone 16-10A1 Antibody
clone 16-10A1, from hamster(Armenian), Allophycocyanin conjugate
Synonyme(s) :
T-lymphocyte activation antigen CD80, Activation B7-1 antigen (B7), CD80, CD80
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16-10A1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd80(12519)
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD80 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable