MABE290
Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 9.88
clone 9.88, from mouse
Synonyme(s) :
Estrogen receptor beta, ER-beta, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9.88, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor β in PC-12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PC-12 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable