WH0002100M1
Monoclonal Anti-ESR2 antibody produced in mouse
clone 3F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-5p152, Anti-ERBETA, Anti-ESRB, Anti-ESRBETA, Anti-Erb, Anti-NR3A2, Anti-estrogen receptor 2 (ER beta)
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Description générale
Immunogène
Sequence
ILPLEHGSIYIPSSYVDSHHEYPAMTFYSPAVMNYSIPSNVTNLEGGPGRQTTSPNVLWPTPGHLSPLVVHRQLSHLYAEPQKSPWCEARSLEHTLPVNR
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable