MABE1785
Anti-Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) Antibody, clone 1B3F12/A9
clone 1B3F12/A9, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H2B K123 Ub1, Histone H2B.2 UbK123
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B3F12/A9, monoclonal
Espèces réactives
yeast, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) in H2BK123ub relative to H2B at the coding sequence of the SPA2 gene in budding yeast (relative to WT) (Courtesy of Fred van Leeuwen, Ph.D., Division of Gene Regulation B4, The Netherlands Cancer Institute Plesmanlaan 121, Amsterdam Netherlands).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Ubiquitinated Histone H2B (Lys123) in HeLa cell acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash