MABD51
Anti-Brn-2 (POU3F2) Antibody, clone 8C4.2
clone 8C4.2, from mouse
Synonyme(s) :
POU domain, class 3, transcription factor 2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, Brain-2, Brn-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Octamer-binding protein 7, Oct-7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C4.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU3F2(5454)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Brn-2 (POU3F2) in 10 µg of SK-N-MC cell lysates.
Description de la cible
The calculated molecular weight is 47 kDa Brn-2 (POU3F2) may be observed at ~50-55 kDa in some cell lysates (Wolfe, A., et al., (2002). Molecular Endocrinology. 16(3):435-449).
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SK-N-MC cell lysates
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable