MABE1060
Anti-CtIP Antibody, clone 14-1
clone 14-1, from mouse
Synonyme(s) :
CtBP-interacting protein, CtIP, Retinoblastoma-binding protein 8, RBBP-8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, RIM, Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog, SAE2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14-1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBBP8(5932)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CtIP in Western Blotting applications (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-9; Bunting, S.F., et. al. (2010). Cell. 141(2):243-54; Wu, M., et. al. (2007). Mol Cancer Res. 5(12):1285-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used for CtIP Immunoprecipitation. (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-49).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CtIP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1