MAB3152
Anti-Cardiac Troponin I Antibody, a.a. 87-91, clone 8E10
clone 8E10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
cTn1, Cardiac Troponin I
338.00 CHF
About This Item
338.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
8E10, monoclonal
Espèces réactives
canine, rabbit, feline, human, bovine, pig, goat
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse, fish
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Muscle Physiology
EIA: MAB3152 has been used successfully in ELISA and immunoaffinity purification. Its affinity constant is 8x10(10). It can be used with MAB3150 in sandwhich ELISA as the coating antibody.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable