Principaux documents
MAB3150-M
Sigma-Aldrich
Anti-Cardiac Troponin I, a.a. 41-49, clone 284 (19C7) (1mg) KC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
284
monoclonal
Espèces réactives
( Bovine Canine Goat Human Mouse Pig Rat Rabbit Fish Feline ), bovine, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable