MAB2613
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12
clone 2.h.9:F12, from mouse
Synonyme(s) :
CD280, Endocytic receptor 180, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Endocytic receptor 180, C-type mannose receptor 2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2.h.9:F12, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRC2(9902)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/ml of this antibody detected UPAR-Associated Protein on 10 µg of U937 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
U937 cell lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable