MAB1617
Anti-Kinesin Antibody, light chain, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLC1(3831)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation
EIA/RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Note: Does not work for immunohistochemistry and works only marginally for immunocytochemistry.
Cell Structure
Cytoskeleton
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable