LUXMIXTB
mPAGE® Lux Mixing Tube
Opaque tube for mixing MPAGE® Lux reagents
Synonyme(s) :
opaque mixing tube
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
mPAGE® Lux Mixing Tube, 5pk,
Matériaux
high-density polyethylene lid
polypropylene tube
Description
for use with mPAGE® Lux Curing Station
Conditionnement
pack of 5 packs
Fabricant/nom de marque
mPAGE®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × l × H
22.86 cm × 15.24 cm × 3.6 cm
Compatibilité
for use with
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Curing Station
Autre catégorie plus écologique
Articles
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.