LUXSHRTP
MPAGE®® Lux Consumable
Special short plate for use with MPAGE® Lux Curing Station
Synonyme(s) :
masked mini gel short plates
About This Item
Produits recommandés
product name
mPAGE® Lux Masked Short Plates, 5pk,
Matériaux
glass plate
Description
for use with mPAGE® Lux Curing Station with 10 wells or 15 wells
Conditionnement
pkg of 5 packs (10 wells)
pkg of 5 packs (15 wells)
Fabricant/nom de marque
Millipore
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 7.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Compatibilité
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Curing Station
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
Articles
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.