KHGES3TTH1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 5/8 in. HB, Sterile
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Millipore Express® SHC, Capsule Opticap® XLT, Opticap® XLT 30, sterile, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Matériaux
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Opticap® XLT 30
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤93.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur nominale des cartouches
30 in. (75 cm)
Longueur du dispositif
87.1 cm (34.3 in.)
Taille du dispositif
30 in.
Diam. du filtre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration du filtre
1.63 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Raccords
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 16 mm (5?8 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Conditionnement
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais