1.17257
Fermtech® Yeast Extract
For Biotechnology
Synonyme(s) :
Extract of Yeast, Yeast Extract
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
Fabricant/nom de marque
Fermtech®
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.3
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable