Principaux documents
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonyme(s) :
Hexanes
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Essai:
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
pb:
69 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
160 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hexanes, 98%, Practical
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤20
pb
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
Practical
Remarque sur l'analyse
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup