Principaux documents
GTTP04700
Millipore
Filtre membrane Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Point de bulle
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Isopore est un filtre écran en polycarbonate à pores capillaires qui est recommandé pour les analyses nécessitant une observation de l'échantillon sur la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages incontestables pour l'analyse des contaminants ou autres particules présents dans l'air, par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film de polycarbonate à la surface parfaitement lisse, pour une observation plus nette des échantillons. Son procédé de fabrication unique garantit la précision du diamètre des pores et l'homogénéité de la dimension des pores, pour une séparation précise des échantillons selon leur taille. Il est généralement inutile de prévoir des filtres appariés en poids, le poids des goudrons et des cendres étant faible et constant.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Analyse par microscopie électronique à balayage
  • Essai de stérilité
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Ce filtre membrane Isopore a été utilisé pour les besoins suivants :
  • filtration de l'eau pour des études de métagénomique[1]
  • récupération de micro-organismes planctoniques[2]
  • surveillance de la qualité de l'air
  • microscopie en épifluorescence
  • mesures du chimiotactisme
Caractéristiques et avantages
  • La structure de la membrane retient les particules en surface, simplifiant le comptage et l'analyse.
  • Les membranes Isopore ne se colorent pas, limitant les interférences dues au bruit de fond
  • Elles sont non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse réduit
  • Leur matériau translucide ne nécessite pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; existe également en version noire.
Attention
L′autoclavage peut provoquer une éventuelle baisse de débit.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mianzhi Wang et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2474-2474 (2018-11-22)
In this study, we examined the types of antibiotic resistance genes (ARGs) possessed by bacteria and bacteriophages in swine feedlot wastewater before and after treatment using a metagenomics approach. We found that the relative abundance of ARGs in bacterial DNA
Tingting Fan et al.
European journal of medicinal chemistry, 190, 112141-112141 (2020-02-23)
As the continuous rise in the incidence of antibiotic resistance, it is urgent to develop novel chemical scaffolds with antibacterial activities to control the spread of resistance to conventional antibiotics. In this study, a series of phenylthiazole and phenylthiophene pyrimidindiamine
Celine C Lesaulnier et al.
Microbiome, 5(1), 126-126 (2017-09-25)
Non-carbonated natural mineral waters contain microorganisms that regularly grow after bottling despite low concentrations of dissolved organic matter (DOM). Yet, the compositions of bottled water microbiota and organic substrates that fuel microbial activity, and how both change after bottling, are
Ximei Liang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110543-110543 (2020-04-12)
Antibiotic resistance genes (ARGs) and antibiotics in the aquatic environment raise health concerns particularly on the dispersal and persistence of antibiotic resistance. Large lakes, which serve as catch basins of anthropogenic inputs provide an ideal environment for understanding the occurrence
Questions
  1. How do you sterilize these filters? Can you autoclave the entire package, or must you sterilize the filters individually?
    1 answer
    1. These filter discs may be autoclaved at 121°C for 15-20 minutes. The filters may be wrapped in aluminum foil or placed in an autoclavable filter holder. Use autoclave settings for a wet tank with slow exhaust for optimal results.