Principaux documents
GTBP04700
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, 0,22 µm de dimension de pores
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
140 °C max. temp.
6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Couleur
brown
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
5-20 % porosity
Point de bulle
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GTBP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires, en polycarbonate, recommandé pour les analyses nécessitant une observation de l'échantillon à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages distinctifs pour l'analyse des contaminants en suspension dans l'air et autres particules par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate avec une surface parfaitement lisse permettant une bonne observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Il n'est généralement pas nécessaire de prévoir des filtres appariés en poids, la tare et le poids des résidus secs étant faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules à sa surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse.
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes.
•Les membranes ne sont pas hygroscopiques, d'où un séchage rapide et un temps d'analyse des échantillons réduit.
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire.
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie.
Type de filtration : filtre écran
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Microscopie en épifluorescence
  • Surveillance des particules
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débit peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany