Documents
GF313
Sigma-Aldrich
Protéine TGF-α recombinante humaine sans origine animale
>98% (SDS-PAGE and HPLC), <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Synonyme(s) :
Transforming growth factor alpha, TGFa, TGF alpha, EGF-like TGF, TGF type 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
Le facteur de croissance transformant alpha (TGF-α) est un facteur de croissance polypeptidique lié à l'EGF qui émet des signaux par l'intermédiaire du récepteur de l'EGF et stimule la prolifération de diverses cellules épidermiques et épithéliales. Il est produit par les monocytes, les kératinocytes et diverses cellules tumorales. Le TGF-α induit une transformation indépendante de l'ancrage dans les cellules cultivées. Les TGF-α humain, murin et de rat présentent une réactivité inter-espèces. Le TGF-α humain recombinant est un polypeptide de 50 acides aminés (5,5 kDa) qui partage environ 40 % d'homologie de séquence avec l'EGF, y compris 6 résidus de cystéine conservés, qui forment 3 liaisons disulfure intramoléculaires.
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Poulet, souris, rat
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : la bioactivité est définie par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules Balb/c 3T3 de souris. La DE50 attendue est ≤ 0,2 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 5 × 10e6 unité/mg.
Forme physique
Le TGF-α recombinant humain sans origine animale est fabriqué avec des réactifs ne contenant aucun ingrédient d'origine animale
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Henkel Valentine et al.
Cancer research communications, 2(11), 1355-1371 (2023-01-17)
Prostate cell lines from diverse backgrounds are important to addressing disparities in prostate cancer (PCa) incidence and mortality rates among Black men. ACRJ-PC28 was developed from a transrectal needle biopsy and established via inactivation of the CDKN2A locus and simultaneous