FCMAB404PE
Milli-Mark® Anti-Tie2/TEK-PE Antibody, clone Ab33
clone Ab33, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ab33, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TEK(7010)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HUVEC cells
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable