Documents
MAB3584
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine d'hétérochromatine -1α, clone 2HP-1H5
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
Synonyme(s) :
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2HP-1H5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CBX5(23468)
Description générale
Le facteur d'assemblage de la chromatine 1 (CAF-1) est un complexe protéique de plusieurs sous-unités, dont trois sous-unités polypeptidiques appelées p150, p60 et p48. CAF-1 est un facteur d'assemblage du nucléosome qui dépose les histones H3/H4 nouvellement synthétisées et acétylées dans la chromatine naissante pendant la réplication de l'ADN.
L'hétérochromatine est caractérisée par une chromatine dense enroulée qui se réplique généralement tard pendant la phase S, a une faible densité génique et contient de larges blocs d'ADN répétitif relativement inaccessibles aux réactifs modifiant l'ADN. En phase S tardive, p150 s'associe directement aux protéines associées à l'hétérochromatine 1 (HP1α, HP1β et HP1γ). Alors que les cellules se préparent à la mitose, la sous-unité p150 de CAF-1 et certaines HP1 se dissocient progressivement de l'hétérochromatine, de manière concomitante avec la phosphorylation de l'histone H3. Les protéines HP1 s'associent à nouveau avec la chromatine à la fin de la mitose, lorsque l'histone H3 est déphosphorylée.
Spécificité
Réagit avec la protéine associée à l'hétérochromatine 1 alpha (HP1alpha) entre les acides aminés 67 et 119.
Immunogène
HP1a recombinante de souris.
Application
Immunocytochimie : dilution du 1/500e au 1/5 000e
Immunohistochimie : dilution du 1/500 e au 1/5 000e
ELISA : dilution du 1/500e au 1/5 000e
Western blotting : non recommandé. Pour le western blotting, utiliser MAB3446.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Utilisez l'anticorps monoclonal de souris anti-protéine associée à l'hétérochromatine 1 α, clone 2HP-1H5, validé en ELISA, ICC et IHC, pour détecter la protéine associée à l'hétérochromatine 1 α, aussi appelée HP1α, antigène p25 ou Chromobox Protein Homolog 5.
Forme physique
Liquide d'ascites sans agent de conservation.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : Cellules HeLa, 3T3, F9 et embryons de souris.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Targeting polycomb to pericentric heterochromatin in embryonic stem cells reveals a role for H2AK119u1 in PRC2 recruitment.
Cooper, S; Dienstbier, M; Hassan, R; Schermelleh, L; Sharif, J; Blackledge, NP; De Marco et al.
Cell Reports null
Putative Epimutagens in Maternal Peripheral and Cord Blood Samples Identified Using Human Induced Pluripotent Stem Cells.
Arai, Y; Hayakawa, K; Arai, D; Ito, R; Iwasaki, Y; Saito, K; Akutsu, K; Takatori et al.
BioMed Research International null
DNA methylation promotes Aurora-B-driven phosphorylation of histone H3 in chromosomal subdomains.
Monier, K; Mouradian, S; Sullivan, KF
Journal of Cell Science null
Dounia Djeghloul et al.
Stem cell reports, 6(6), 970-984 (2016-06-16)
The capacity of hematopoietic stem cells (HSC) to generate B lymphocytes declines with age, contributing to impaired immune function in the elderly. Here we show that the histone methyltransferase SUV39H1 plays an important role in human B lymphoid differentiation and
Charles R Dixon et al.
Cells, 6(2) (2017-03-28)
Lamins form a scaffold lining the nucleus that binds chromatin and contributes to spatial genome organization; however, due to the many other functions of lamins, studies knocking out or altering the lamin polymer cannot clearly distinguish between direct and indirect